Principaux documents
633860
2-Chloro-1-(difluoromethoxy)-1,1,2-trifluoroethane-2-d
98 atom % D
Synonyme(s) :
Enflurane-2-d1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3HClDF5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.50
Numéro MDL:
Pureté isotopique
98 atom % D
Poids mol.
185.48 by atom % calculation
pb
57 °C (lit.)
Densité
1.525 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[2H]C(F)(Cl)C(F)(F)OC(F)F