Principaux documents
633542
Sigma-Aldrich
3-Acetylamino-2-isopropyl-4(3H)-quinazolinone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H15N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pf
145-149 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C1=Nc2ccccc2C(=O)N1NC(C)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(2)12-14-11-7-5-4-6-10(11)13(18)16(12)15-9(3)17/h4-8H,1-3H3,(H,15,17)
Clé InChI
IABUZCGOUHAHQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges