633259
N-Acetoxy-d3-succinimide
98 atom % D
Synonyme(s) :
Acetic-d3 acid, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
133 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H7NO4/c1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h2-3H2,1H3/i1D3
Clé InChI
SIFCHNIAAPMMKG-FIBGUPNXSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves