Principaux documents
632872
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-methylpyridine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
4-Chloro-3-picoline hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6ClN · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
165-169 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cc1cnccc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c1-5-4-8-3-2-6(5)7;/h2-4H,1H3;1H
Clé InChI
WPIUSHWGBZMBHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable