Principaux documents
632295
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethanethiol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4570 (lit.)
pb
79 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densité
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
thiol
Chaîne SMILES 
COCCOCCS
InChI
1S/C5H12O2S/c1-6-2-3-7-4-5-8/h8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
CDBORKXXLPAUKJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78.3 °C - closed cup