Principaux documents
632236
Sigma-Aldrich
Poly[4-(2,2-dicyanovinyl)-N-bis(hydroxyethyl)aniline-alt-1,4-phenylenediacrylate]
About This Item
Formule linéaire :
[(C14H13N3O2)(C12H8O2)]n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103