Documents
632082
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetrakis(hydroxymethyl)cyclohexanol
97%
Synonyme(s) :
(2,2,6,6-Tetramethylol)cyclohexanol, 1,1,3,3-Tetra(hydroxymethyl)cyclohexan-2-ol, 2-Hydroxy-1,1,3,3-cyclohexanetetramethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
123-127 °C
Chaîne SMILES 
OCC1(CO)CCCC(CO)(CO)C1O
InChI
1S/C10H20O5/c11-4-9(5-12)2-1-3-10(6-13,7-14)8(9)15/h8,11-15H,1-7H2
Clé InChI
ICVIFRMLTBUBGF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable