Key Documents
631892
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyrrolecarbonyl)benzotriazole
97%
Synonyme(s) :
1-(1H-Pyrrol-2-ylcarbonyl)-1H-benzotriazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H8N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
178-182 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C(c1ccc[nH]1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O/c16-11(9-5-3-7-12-9)15-10-6-2-1-4-8(10)13-14-15/h1-7,12H
Clé InChI
JDNIHKCPHBBAHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable