Key Documents
631671
Sigma-Aldrich
5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-1,1′-bi-2-naphthol
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C10H10OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
138-142 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2CCCCc2c1-c3c(O)ccc4CCCCc34
InChI
1S/C20H22O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h9-12,21-22H,1-8H2
Clé InChI
UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable