Key Documents
631515
Sigma-Aldrich
3′-Iodo-4′-methoxyacetophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3ICOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
101-105 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
ketone
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1I)C(C)=O
InChI
1S/C9H9IO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
YDTWTLOLPFLZHX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves