Principaux documents
631418
Sigma-Aldrich
Benzo[k,l]xanthene-3,4-dicarboxylic anhydride
Synonyme(s) :
Benzoxanthene anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=O)c2ccc3-c4ccccc4Oc5ccc1c2c35
InChI
1S/C18H8O4/c19-17-11-6-5-10-9-3-1-2-4-13(9)21-14-8-7-12(18(20)22-17)15(11)16(10)14/h1-8H
Clé InChI
CMDRTRYVGCWWHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges