Principaux documents
631310
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pf
127-131 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
COc1cc(CC(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C10H12O5/c1-14-7-3-6(5-9(11)12)4-8(15-2)10(7)13/h3-4,13H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
BQBQKSSTFGCRQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable