Principaux documents
630683
Sigma-Aldrich
6-Methylthiochroman-4-one
97%
Synonyme(s) :
6-Methylbenzothiopyran-4(4H)-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
41-45 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2SCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10OS/c1-7-2-3-10-8(6-7)9(11)4-5-12-10/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clé InChI
BYWVVMGBFKFYMY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup