Documents
630438
Sigma-Aldrich
Triethoxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]silane
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4Si(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
90-91 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H19F3O3Si/c1-4-17-20(18-5-2,19-6-3)12-9-7-11(8-10-12)13(14,15)16/h7-10H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
PBTDWUVVCOLMFE-UHFFFAOYSA-N
Application
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)