Documents
617105
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobenzene-d4
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D4Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Point d'ébullition
172-173 °C (lit.)
Pf
-25--22 °C (lit.)
Densité
1.323 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
ZPQOPVIELGIULI-RHQRLBAQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67.00 °C - closed cup