Principaux documents
615919
Sigma-Aldrich
Imino(diacetic-d4) acid
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
NH(CD2CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
243 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(NC([2H])([2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2
Clé InChI
NBZBKCUXIYYUSX-LNLMKGTHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable