615706
Butyric acid-4,4,4-d3
98 atom % D
Synonyme(s) :
Butanoic-4,4,4-d3 acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
162 °C (lit.)
Pf
-6--3 °C (lit.)
Densité
0.996 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
Clé InChI
FERIUCNNQQJTOY-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup