Documents
615676
Sigma-Aldrich
Guanidineacetic acid-2,2-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
N-(aminoiminomethyl)-Glycine-2,2-d2
About This Item
Formule linéaire :
H2NC(=NH)NHCD2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(NC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)/i1D2
Clé InChI
BPMFZUMJYQTVII-DICFDUPASA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable