Documents
614815
Sigma-Aldrich
1-Bromopropane-1,1,2,2-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
Propyl bromide-1,1,2,2-d4
About This Item
Formule linéaire :
CH3CD2CD2Br
Poids moléculaire :
127.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
71 °C (lit.)
Pf
-110 °C (lit.)
Densité
1.397 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i2D2,3D2
Clé InChI
CYNYIHKIEHGYOZ-RRVWJQJTSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22.00 °C - closed cup