Principaux documents
614416
Sigma-Aldrich
1,2-Propane-d6-diol
98 atom % D
Synonyme(s) :
Propylene-d6 glycol
About This Item
Formule linéaire :
CD3CD(OH)CD2OH
Poids moléculaire :
82.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
pb
187 °C (lit.)
Pf
-60 °C (lit.)
Densité
1.118 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-LIDOUZCJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves