614017
Vanillin-5-d1
≥90 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-5-d1
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥90 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Point d'ébullition
170 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
81-83 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[2H]c1cc(C=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i3D
Clé InChI
MWOOGOJBHIARFG-WFVSFCRTSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
307.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
153.00 °C - closed cup