613975
2,4-Dimethylphenol-3,5,6-d3
98 atom % D
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
211-212 °C (lit.)
Pf
22-23 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
CC1=C(O)C([2H])=C([2H])C(C)=C1[2H]
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3/i3D,4D,5D
Clé InChI
KUFFULVDNCHOFZ-QGZYMEECSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable