Principaux documents
613584
Sigma-Aldrich
Isopropyl-d7-amine
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-Aminopropane-d7
About This Item
Formule linéaire :
CD3CD(NH2)CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
66.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
pb
33-34 °C
Densité
0.775 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Clé InChI
JJWLVOIRVHMVIS-YYWVXINBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
<= -25 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves