Principaux documents
612197
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethanol-1,1-d2
99.5 atom % D
Synonyme(s) :
2,2,2-Trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CF3CD2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté isotopique
99.5 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.05% water
water
pb
77-80 °C (lit.)
Pf
-44 °C (lit.)
Densité
1.373 g/mL
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2
Clé InChI
RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
Description générale
2,2,2-Trifluoroethanol-1,1-d2 (2,2,2-Trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, TFE-d2) is a deutered trifluoroethanol that may be employed as an NMR solvent.
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup