609846
L-Tyrosine-(4-hydroxy-17O)
40 atom % 17O
Synonyme(s) :
L-4-Hydroxy-17O-phenylalanine
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
40 atom % 17O
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccc([17OH])cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i11+1
Clé InChI
OUYCCCASQSFEME-VTZOERGVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable