Principaux documents
607460
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N acetate-13C2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CO215NH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
110-112 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[15NH3].[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1+1,2+1;1+1
Clé InChI
USFZMSVCRYTOJT-BQCHDQQLSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable