Principaux documents
607185
Sigma-Aldrich
Carbon-13C dioxide-17O2
99 atom % 13C, 60 atom % 17O
About This Item
Formule linéaire :
13C17O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
47.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
60 atom % 17O
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[17O]=[13C]=[17O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
CURLTUGMZLYLDI-VMIGTVKRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable