606529
Butyl phenyl-13C6 ether
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
pb
210.3 °C (lit.)
Pf
-19 °C (lit.)
Densité
0.972 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
CCCCO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,10+1
Clé InChI
YFNONBGXNFCTMM-YMHOBSDZSA-N