Key Documents
606464
Sigma-Aldrich
Diphenyl carbonate-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5O)213CO
Poids moléculaire :
215.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Point d'ébullition
301-302 °C (lit.)
Pf
79-82 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O=[13C](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i13+1
Clé InChI
ROORDVPLFPIABK-KCKQSJSWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.