606359
1,2,3-Trichloropropane-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
pb
156 °C (lit.)
Pf
-14 °C (lit.)
Densité
1.415 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES
Cl[13CH2][13CH](Cl)[13CH2]Cl
InChI
1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
CFXQEHVMCRXUSD-VMIGTVKRSA-N