Principaux documents
606278
Sigma-Aldrich
Phenol-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
250 MG
933,00 €
933,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
933,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC5H6O
Poids moléculaire :
95.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
933,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solid
pb
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Densité
1.082 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13c]1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i6+1
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-PTQBSOBMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1