Principaux documents
604291
Sigma-Aldrich
Methyl dichloroacetate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C13COOCH3
Poids moléculaire :
143.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
pb
143 °C (lit.)
Pf
-52 °C (lit.)
Densité
1.390 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CO[13C](=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3/i3+1
Clé InChI
HKMLRUAPIDAGIE-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.