Principaux documents
604267
Sigma-Aldrich
Chlorodibromoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Br2ClC13CO2H
Poids moléculaire :
253.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Pf
99-102 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)C(Cl)(Br)Br
InChI
1S/C2HBr2ClO2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
Clé InChI
UCZDDMGNCJJAHK-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable