Documents
604135
Sigma-Aldrich
Trichloroacetic-2-13C acid
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Cl313CCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
196 °C (lit.)
Pf
54-58 °C (lit.)
Densité
1.630 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC(=O)[13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i2+1
Clé InChI
YNJBWRMUSHSURL-VQEHIDDOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges