Principaux documents
601454
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li2 sulfate
95 atom % 6Li
About This Item
Formule linéaire :
6Li2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.09
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
95 atom % 6Li
Forme
solid
Changement de masse
M-2
Chaîne SMILES 
[6Li+].[6Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i2*1-1;
Clé InChI
INHCSSUBVCNVSK-NQTTVQCTSA-L
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable