596841
3-Bromo-2-butoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Pf
63-68 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C11H16BBrO3/c1-3-4-5-16-11-9(12(14)15)6-8(2)7-10(11)13/h6-7,14-15H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
AQZXOJQXDSSZCI-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable