Key Documents
593591
Sigma-Aldrich
(1-Chloro-2-formylvinyl)ferrocene
Synonyme(s) :
(1-Chloro-3-oxo-1-propenyl)ferrocene, 3-Ferrocenyl-3-chloropropenal, [(1-Chloro-2-formylvinyl)cyclopentadienyl]cyclopentadienyliron, ß-Ferrocenyl-ß-chloroacrolein
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11ClFeO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
74-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.ClC(=CC=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C8H6ClO.C5H5.Fe/c9-8(5-6-10)7-3-1-2-4-7;1-2-4-5-3-1;/h1-6H;1-5H;
Clé InChI
RQRKVVWRCJBKBO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Ferrocene-based hydrazones and pyrazoles
  • Complexes with linked ferrocene moieties
Reactant for:
  • Converstion of mathyl ketones into terminal acetylenes
  • Addition and cycloaddition reaction kinetics of substituted ferrocenylketenes
  • Reaction with phenylenediamine in the presence of nickel diacetate
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable