Documents
592692
Sigma-Aldrich
N-(2-Tolyl)formamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
HCONHC6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
58-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C8H9NO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
ZXTLGJAARBNQGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves