Key Documents
590320
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine(2,5-norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, polymer-bound Fibre-cat®
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Gamme de produits
FibreCat®
Niveau de qualité
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
InChI
1S/C18H15P.C7H8.BF4.Rh/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)5;/h1-15H;1-4,6-7H,5H2;;/q;;-1;+1
Clé InChI
QMBLFRMSOHVUJG-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a recyclable supported catalyst for the selective hydrogenation of polyolefins. This resin catalyst exhibits similar selectivity to its homogeneous counterpart.
Caractéristiques et avantages
This resin catalyst exhibits similar selectivity to its homogeneous counterpart. Rhodium leaching is very low.
Informations légales
FibreCat is a registered trademark of Johnson Matthey PLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable