Key Documents
588814
Sigma-Aldrich
Chloroethane-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethyl chloride-2-13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH3CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
65.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
12.3 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[13CH3]CCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1
Clé InChI
HRYZWHHZPQKTII-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameGas cylinderHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-58.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-50 °C - closed cup