Principaux documents
588806
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-(dimethyl-d6)
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-methyl-d6, 4,4-Isopropylidenediphenol-(methyl-D6), 4,4·-Isopropylidenediphenol-(methyl-D6), Deuterated bisphenol A
1 G
689,00 €
689,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
689,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15D6H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
689,00 €
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pb
220 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
157-159 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(c1ccc(O)cc1)(c2ccc(O)cc2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
IISBACLAFKSPIT-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Bruna De Felice et al.
BMC medical genomics, 8, 56-56 (2015-09-09)
Bisphenol A (BPA) is an environmental compounds is known to possess endocrine disruption potentials. Bisphenol A has epigenetic effects as deregulated expression of microRNAs; such epigenetic marks can induce up/down alterations in gene expression that may persist throughout a lifetime.