Principaux documents
588474
Sigma-Aldrich
6-[4-(4-Cyanophenyl)phenoxy]hexyl methacrylate
96%
500 MG
314,00 €
314,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
314,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H25NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
314,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
liquid crystal
Pf
73-76 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C23H25NO3/c1-18(2)23(25)27-16-6-4-3-5-15-26-22-13-11-21(12-14-22)20-9-7-19(17-24)8-10-20/h7-14H,1,3-6,15-16H2,2H3
Clé InChI
JJJGWRPDCQICFP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Used in the synthesis of side chain liquid crystalline homopolymers and block copolymers with the cyanobiphenyl group as the mesogen.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges