Documents
588199
Sigma-Aldrich
Glyphosate-3-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
N-(phosphonomethyl-13C)-Glycine
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2NH13CH2PO3H2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.07
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pf
230 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC(=O)CN[13CH2]P(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i2+1
Clé InChI
XDDAORKBJWWYJS-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable