Principaux documents
588105
Sigma-Aldrich
Heptadecanoyl-L-carnitine hydrochloride
99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H44NO4 · HCl
Poids moléculaire :
447.07
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
158-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.[H][C@](CC([O-])=O)(C[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24(28)29-22(20-23(26)27)21-25(2,3)4;/h22H,5-21H2,1-4H3;1H/t22-;/m0./s1
Clé InChI
SYUSIANKHPXISE-FTBISJDPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable