Principaux documents
588075
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenol-2,3,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
ClC6D4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Poids mol.
132.50 by atom % calculation
pb
220 °C
Pf
40-45 °C (lit.)
Densité
1.346 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1O