Principaux documents
587745
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-13C2, Glycine-13C2, N-Fmoc
About This Item
Formule linéaire :
(NH-Fmoc)13CH213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
174-175 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)[13CH2]NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,16+1
Clé InChI
NDKDFTQNXLHCGO-QZZXWHIHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable