Key Documents
587389
Sigma-Aldrich
Silver molybdate
technical grade
Synonyme(s) :
Disilver tungstate (Ag2 WO4 )
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ag2MoO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.67
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Forme
powder
solid
Pf
483 °C
Densité
6.18 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Ag+].[Ag+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
Clé InChI
MHLYOTJKDAAHGI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable