Documents
587079
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-chloro-2-(methoxy-13C, d3)-benzoic acid
99 atom % 13C, 99 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC7H5D3NO3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Pf
206 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1cc(N)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)/i1+1D3
Clé InChI
RVEATKYEARPWRE-KQORAOOSSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable