Principaux documents
586919
Sigma-Aldrich
Benzophenone-α-13C-3,3′,4,4′-tetracarboxylic dianhydride
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC17H6O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
224-226 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)[13C](=O)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H/i13+1
Clé InChI
VQVIHDPBMFABCQ-KCKQSJSWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable