Key Documents
579815
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C6H3COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
144-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1O)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
Clé InChI
ARWCZKJISXFBGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable